Learn More
Buerkle™ Brass Tap
Barrel tap for petrochemical liquids, closed independently when not used (increased safety), thread connection 3/4in.on the outside.
Marca:  Buerkle™ 0535-0010
Codice prodotto. 10011524
  • 48.10€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cost-effective tap
  • PE, brown
  • Seal made of EPT
Specifica
Specifica
Brass
1 Ea.
Tap
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Brass Tap > Width: 10mm