Learn More
Eppendorf™ RackScan
RackScan reads complete storage racks with up to 96 different barcoded vials. The sample IDs are transferred to downstream databases.
Marca:  Eppendorf™ 6002000014
1570.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16486879
  • 1595.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Strumento con telecamera per imaging e decodifica rapidi
  • Confortevoli e semplici sistemi plug-in
  • Ingombro ridotto, banco ideale (e integrazione)
  • La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
  • Il materiale di supporto per le provette è disponibile nell'Eppendorf Homepage per finalità di documentazione
  • Plug & Transfer con Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un confortevole trasferimento dei dati
  • RackScan s può essere fissato come accessorio per la lettura dei codici a barre sulle etichette laterali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RackScan s
Scanning more than one vial in parallel and transferring the sample data to your sample management software
Scanner (Side Reading)
PC/USB
SBS racks and cryostorage boxes
USB
Titolo del prodotto
Eppendorf™ RackScan > Type: Scanner (Side Reading)