Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar
Obtain fast, accurate results with a selective differential chromogenic medium that isolates and identifies clinically relevant Candida spp., including C. albicans.
Marca:  Thermo Scientific™ PO5170A
42.44 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13255369
  • 43.63€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Oyster white, opaque
Brilliance Candida Agar
Germany
17 g ± 5 %
10/Pk.
2° to 12°C, in the dark
90mm Monoplate
Agar
Flow Wrapped - Single Layer
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar >