Learn More
Bromine, 1M solution in acetic acid, Thermo Scientific Chemicals
103.52€ - 355.77€
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine
Colore Red
Nota nome 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Formula molecolare Br
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10530364
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
388401000
100 mL Flacone in vetro AcroSeal™
103.52€
100mL
10445465
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
388408000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle
355.77€
800mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Bromine
1M solution in acetic acid
Br
MFCD00010896
3.111
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromide
24408
159.82
Liquid
Red
7726-95-6, 64-19-7
Br2
0.90 to 1.10M
15, 1401
Solubility in water: soluble.
[Br-]
79.91
CHEBI:29224
40°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bromine, 1M solution in acetic acid, Thermo Scientific Chemicals