Learn More
Thermo Scientific™ Reagenti per sililazione TMCS BSTFA + 1%
Ideal for difficult-to-silylate compounds, the Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent is derivatizing compounds.
130.46€ - 397.60€
Specifica
Conservazione 2 - 8 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Componenti standard Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Componenti standard Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11557851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-38831
BSTFA + 1% TMCS 10 fiale da 1 ml
270.00€
pezzi 10
11597570
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-38832
BSTFA +1% TMCS 10 g
130.46€
Pezzo
11527851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-38833
BSTFA + 1% TMCS 25 g
164.28€
Pezzo
11517871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-38834
BSTFA +1% TMCS 100 g
397.60€
Pezzo
11577841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-38840
BSTFA +10% TMCS 10 x 1 mL Ampules
329.19€
10mL
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent for analytes that are difficult to silylate. Stronger than BSTFA alone, this catalyzed formulation is ideal for derivatizing compounds such as fatty acid amides and slightly hindered hydroxyls for GC analysis.
  • Excellent for derivatizing fatty acid amides, slightly hindered hydroxyls and other compounds
  • Catalyzed formulation is stronger than BSTFA alone
Specifica
Specifica
2 - 8 °C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Reagenti per sililazione TMCS BSTFA + 1%