Learn More
Brand™ Camere di conta Buerker
Mostrano 9 grandi quadrati da 1 mm2 ognuno utilizzato per la conta dei leucociti. Le camere di conta BRAND™ Bürker contengono inoltre quadrati di gruppo che corrispondono in grandezza alla camera di conta Neubauer per la conta di trombociti ed eritrociti. Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Marca:  Brand™ 718920
Codice prodotto. 10513451
  • 99.25€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shows 9 large squares of 1mm2 each used for counting leucocytes.
  • Each large square is subdivided by double lines (0.05 mm apart) into 16 group squares with 0.2mm sides.
  • Group squares correspond in size to the Neubauer counting chamber, but have no further subdivisions.These are used for counting thrombocytes and erythrocytes.
  • Double lines from mini squares with an area of 0.0025mm2.
  • CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dispositivo per la conta
0.1 mm
With spring clips
1 ciascuno
Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti