Learn More
Brand™ Camere di conta Buerker
Mostrano 9 grandi quadrati da 1 mm2 ognuno utilizzato per la conta dei leucociti. Le camere di conta BRAND™ Bürker contengono inoltre quadrati di gruppo che corrispondono in grandezza alla camera di conta Neubauer per la conta di trombociti ed eritrociti. Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
61.50€ - 99.25€
Specifica
Product Type | Dispositivo per la conta |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Profondità (sistema metrico) | 0.1 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti |
Product Code | Brand | Include | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Include | Price | Quantity & Availability | ||||||
10513451
|
Brand™
718920 |
With spring clips |
99.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10628431
|
Brand™
718905 |
Without spring clips |
61.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
- Mostra 9 grandi quadrati da 1 mm2 ognuno utilizzato per la conta dei leucociti.
- Ogni quadrato è separato con doppie linee (0.05 mm a parte) in 16 quadrati di gruppo con lati di 0.2 mm.
- I gruppi di quadrati corrispondono in grandezza alla camera di conta Neaubauer, ma non hanno ulteriori suddivisioni. Sono utilizzati per la conta di trombociti ed eritrociti.
- Doppie linee dei mini quadrati con un’area di 0.0025 mm2.
- Marcatura CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifications
Dispositivo per la conta | |
1 ciascuno | |
0.1 mm | |
Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brand™ Camere di conta Buerker