Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner without Pilot Light with NF Connection, 13mm Opening
Tested for flame quality and leakage prior to packing.
30.75€
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Da utilizzare con (apparecchiatura) NF Screwing G 0.5 in Connector
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Include NF Connector
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Tipo di gas Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Tipo di gas Prezzo Quantità e disponibilità  
11775396
Vedere i documenti
Fisherbrand™
4006/1BBSP
Consumption of 144L/hr Butane, Propane, LPG
30.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11765396
Vedere i documenti
Fisherbrand™
4006/2BBSP
Consumption of 107L/hr Natural Gas, Methane
30.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • NF connection
  • Not fitted with an air regulator
  • 13mm burner head diameter
  • 145mm overall height
  • Chrome steel burner, cast iron base
Specifica
Specifica
Bunsen Burner
13 mm
NF Connector
NF Screwing G 0.5 in Connector
145 mm
1 Ea.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bunsen Burner without Pilot Light with NF Connection, 13mm Opening