Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa C-Flex bianco opaco Masterflex™
Ensure optimal Masterflex™ pump performance with this tubing. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™. Ideal for applications involving pressure, suction lift and viscous fluids.
112.00€ - 193.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Overall Length (Metric) | 7.62 m |
Da utilizzare con (applicazione) | For general-purpose lab uses requiring high performance and long life |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Permeabilità del gas | Bassa |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11725128
|
Masterflex™
06424-15 |
15 |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11755128
|
Masterflex™
06424-24 |
24 |
157.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11740989
|
Masterflex™
06424-35 |
35 |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11720999
|
Masterflex™
06424-36 |
36 |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Ensure optimal Masterflex™ pump performance with this tubing. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™. Ideal for applications involving pressure, suction lift and viscous fluids.
C-Flex™ tubing features exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface. General purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life.- Thicker wall compared to Precision pump tubing
- Lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability
- Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
- Very low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Better resistance to pH fluctuation
- Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Economical
- Opaque White
Specifica
Sì | |
For general-purpose lab uses requiring high performance and long life | |
Bassa | |
135°C |
7.62 m | |
° | |
Bianco opaco | |
Tubazioni per pompa |