Learn More
Calcium, 99%, granular, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10579253
Calcium, 99%, granular, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10579253
5 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10579253
Marca: Thermo Scientific Acros 201180050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-70-2
Formula molecolare Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
Colore Gray
Nota nome 99%
Punto di fusione 845.0°C
Punti di ebollizione 1484.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Ca
Quantità 5 g
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Indice di Merck 15, 1648
Peso formulazione 40.07
Percent Purity 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Forma Granular
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2198973 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Numero di lotto2362626 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Numero di lotto2050993 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Numero di lotto2048643 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Numero di lotto2228294 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare biossido di carbonio per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Titolo del prodotto
Calcium, 99%, granular, Thermo Scientific Chemicals >