Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
For the determination of kinematic viscosity of transparent and opaque Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
214.00€ - 282.00€
Specifica
Calibrated Yes
Numeri ASTM D 445, D 446
Certificazione/Conformità ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
Include UKAS ISO 17025 calibration
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
15989959
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO01UKC
0.4 to 2 cSt N/A N/A N/A
15909969
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO02UKC
0.8 to 4 cSt N/A N/A N/A
15929969
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO03UKC
1.6 to 8 cSt N/A N/A N/A
15949969
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO04UKC
3 to 15 cSt N/A N/A N/A
15969969
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO05UKC
7 to 35 cSt N/A N/A N/A
15989969
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO06UKC
20 to 100 cSt N/A N/A N/A
15909979
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO07UKC
50 to 100 cSt N/A N/A N/A
15929979
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO08UKC
100 to 500 cSt
282.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15949979
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO09UKC
240 to 1200 cSt N/A N/A N/A
15969979
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO10UKC
500 to 2500 cSt N/A N/A N/A
15989979
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO11UKC
1600 to 8000 cSt N/A N/A N/A
15909989
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO12UKC
4000 to 20,000 cSt N/A N/A N/A
15929989
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO13UKC
10,000 to 50,000 cSt N/A N/A N/A
15949989
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
CFO14UKC
20,000 to 100,000 cSt N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
  • Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifica
Specifica
Yes
D 445, D 446
ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
UKAS ISO 17025 calibration
Documenti
Product Certifications
8 week lead-time
Titolo del prodotto
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids (UKAS ISO 17025 certified)