Learn More
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15463079
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15463079
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 15463079
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60284.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities. Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities. Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
Solubility
Soluble in 1N NaOH (50 mg/ml), and water (partly).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6804-07-5
Numero MDL MFCD00057293
Specifica
Materiale o nome chimico Carbadox
Punto di fusione 239°C to 240°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Formula molecolare C13H10BrNO
Quantità 25 g
Numero UN UN1325
Indice di Merck 14,1780
Sinonimo 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Informazioni di solubilità Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
InChI Key QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC Name 4-bromo-N-phenylbenzamide
Molecular Weight (g/mol) 276.13
PubChem CID 690966
Peso formulazione 262.22
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS07H005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2024 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
Numero di lottoY15H004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
Numero di lottoR24F034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
Numero di lottoN26F023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
Numero di lottoP12H024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
Titolo del prodotto
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >