Learn More
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
La combinazione dei Cryobox con diversi inserti grigliati consente di ospitare una vasta gamma di provette di diverse dimensioni. ™°
Marca:  Fisherbrand™ FB71211
66.12 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24332" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11557623
  • 83.70€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highest flexibility: Cryo Boxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryo Boxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Specifica
Bianco
Contenitore criogenico
6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
50 mm
Cartone
Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm
10 Pack
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente > Height: 50mm; Color: White