Learn More
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
La combinazione dei Cryobox con diversi inserti grigliati consente di ospitare una vasta gamma di provette di diverse dimensioni. ™°
39.95€ - 83.70€
Specifica
Materiale | Cartone |
---|---|
Tipo | Contenitore criogenico |
Da utilizzare con (applicazione) | Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm |
Capacità | 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes |
Quantità | 10 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10573815
|
Fisherbrand™
FB71251 |
Bianco | 32 mm |
39.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10568815
|
Fisherbrand™
FB71267 |
Verde | 50 mm |
40.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11557623
|
Fisherbrand™
FB71211 |
Bianco | 50 mm |
83.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10231545
|
Fisherbrand™
FB71269 |
Giallo | 50 mm |
41.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10739884
|
Fisherbrand™
FB71277 |
Verde | 75 mm |
47.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11822483
|
Fisherbrand™
FB71271 |
Bianco | 75 mm |
79.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10637584
|
Fisherbrand™
FB71281 |
Bianco | 100 mm |
73.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Highest flexibility: Cryo Boxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
- The Cryo Boxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Cartone | |
Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm | |
10 Pack |
Contenitore criogenico | |
6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente