Learn More
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone
Combine these grid inserts with Cryo Boxes for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
Marca:  Ratiolab™ 5120167
Codice prodotto. 11832731
  • 20.20€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
10
Inserti griglia
Provette per la conservazione dei campioni
133mm
9 x 9
Cartone
Conservazione dei campioni
40 mm
133mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone > Array: 9 x 9; Height: 40mm; Width: 133mm