Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore di conservazione per elettrodi
Keeps electrodes in working order with these electrode saver bottles. Cole Parmer™ Electrode Saver Bottles protect electrodes against bumps, spills and drying out. Accepts electrodes up to 13mm in diameter.
Marca: Cole-Parmer™ 05990-99
14.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Keeps electrodes in working order with these electrode saver bottles. Cole ParmerTM Electrode Saver Bottles protect electrodes against bumps, spills and drying out. Accepts electrodes up to 13mm in diameter.
- Large bottle includes one solid cap to reduce evaporation of storage solution and one O-ring cap for use with electrodes
- Small bottle includes one O-ring cap and is a cost-effective option when storage solution is discarded and not regularly re-used
Specifica
50 mL | |
Bottiglia di conservazione elettrodi | |
Un tappo pieno per ridurre l'evaporazione della soluzione di conservazione e un tappo con O-ring da usare con gli elettrodi | |
279.4 mm |
Electrodes | |
Proteggono gli elettrodi da urti, sversamenti ed essiccazione | |
279.4 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now