Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
Marca:  Fisherbrand™ FB71329
Codice prodotto. 11577683
  • 44.65€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cartone resistente a bassissime temperature
  • Per la conservazione dei campioni
  • °
  • Finitura idrorepellente
Specifica
Specifica
Confezione da 10
Inserti per contenitori criogenici
Provette per la conservazione dei campioni
136 mm
16 x 16
Cartone
Conservazione dei campioni
40 mm
136 mm
Documenti
Brochures
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm > Grid: 16 x 16; Height: 40mm; Width: 136mm