missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD20 Mouse, anti-Human, R718, Clone: 2H7, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
202.00€ - 423.00€
Specifica
Antigene | CD20 |
---|---|
Clone | 2H7 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | R718 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17287774
|
BD Biosciences
566989 |
25 Tests |
202.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17277774
|
BD Biosciences
566988 |
100 Tests |
423.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The 2H7 monoclonal antibody specifically binds to CD20, encoded by the MS4A1 (Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1) gene. CD20 is a 33-37 kDa, unglycosylated four-transmembrane phosphoprotein. CD20 is expressed on pre-B-cells, resting and activated B cells, and follicular dendritic cells, but not plasma cells. Low level CD20 expression is observed on a small subset of normal circulating T lymphocytes. The CD20 molecule is involved in the regulation of B-cell activation.
Specifica
CD20 | |
Flow Cytometry | |
R718 | |
Mouse | |
Human | |
Refrigerate Upon Arrival |
2H7 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
Primary |