Learn More
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari
Printed with lot numbers for ease in traceability
Marca: Corning™ 431463
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar-style concentric circle
Specifica
Arancione | |
10 ml | |
Per adesione cellulare ottimale | |
Inclinato | |
20/Pk. | |
Not Treated | |
Sì | |
Con sfiato | |
5 to 7.5 mL |
HDPE | |
Polistirene | |
Numeri di lotto per una facile tracciabilità | |
200/Cs. | |
Rettangolare | |
Sì | |
Rectangular | |
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
33424005 | Certificato di qualità | 23/04/2025 | 431463 |
23424004 | Certificato di qualità | 12/02/2025 | 431463 |
15624001 | Certificato di qualità | 02/11/2024 | 431463 |
15824003 | Certificato di qualità | 14/08/2024 | 431463 |
27423006 | Certificato di qualità | 15/05/2024 | 431463 |
Titolo del prodotto
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari > 25 cm2; None; Rectangular; Vent