Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
Questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ riducono al minimo i rischi di contaminazione.
Marca: Thermo Scientific™ 169900
250.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il design di facile utilizzo di questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ offre numerosi vantaggi.
Caratteristiche:- White caps for easy identification
- Angled neck for easy access
- ™™
- ™™
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic
Informazioni per l'ordine:
Extra caps in every case
Comprende:
Flask with cap
Specifica
Bianco | |
Polistirene | |
200 | |
Sterili | |
Filtro | |
Non trattata |
Nunc Non-treated T25 EasYFlask, Filter Cap | |
Ad angolo | |
10 | |
Flat | |
7 mL |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185370 | Certificato di conformità | 16/04/2025 | 169900 |
182937 | Certificato di conformità | 18/02/2025 | 169900 |
182427 | Certificato di conformità | 16/12/2024 | 169900 |
174357 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 169900 |
166229 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 169900 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.