Learn More
Macherey-Nagel™ Ditali per estrazione in cellulosa
Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.
Marca:  Macherey-Nagel™ 645006
Codice prodotto. 10620303
  • 97.20€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from pure cellulose
  • Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
  • The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Specifica
Specifica
25 Pk.
Cellulose
80 mm
22 mm
Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants
Extraction Thimbles
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Ditali per estrazione in cellulosa > Inner Diameter: 22mm; Height: 80mm