Learn More
Macherey-Nagel™ Ditali per estrazione in cellulosa
Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.
97.20€ - 145.00€
Specifica
Quantità | 25 Pk. |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Da utilizzare con (applicazione) | Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants |
Product Type | Extraction Thimbles |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10620303
|
Macherey-Nagel™
645006 |
22 mm | 80 mm |
97.20€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10022751
|
Macherey-Nagel™
645024 |
31 mm | 118 mm |
145.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10422032
|
Macherey-Nagel™
645025 |
31 mm | 180 mm |
145.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10536101
|
Macherey-Nagel™
645004 |
15 mm | 100 mm |
97.20€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from pure cellulose
- Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
- The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Specifica
25 Pk. | |
Cellulose | |
Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants | |
Extraction Thimbles |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Ditali per estrazione in cellulosa