Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la Pulizia di Precisione Kimtech Science
GREENER_CHOICE
Panni a basso rilascio di fibre, altamente assorbenti e chimicamente inerti per operazioni e apparecchiature delicate in diverse applicazioni. Questi panni di colore bianco a 1 velo sono forniti in una pratica scatola pop-up e sono antistatici.
Marca:  Kimberly-Clark™ 7552
Codice prodotto. 10623111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Panni per pulizia leggera, di colore bianco, in fibra pura al 100%
  • Forniti in una pratica e igienica scatola pop-up
  • Assorbenti e a basso rilascio di fibre per applicazioni e superfici delicate
  • I panni sono adatti all'uso in ambienti di laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Critical Task Wipe
20.8 cm
11.2 cm
White
Una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per laboratori a norma ISO di classe 4 o superiore
Non-sterile
8.2 in.
4.4 in.
Cellulosa
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.)
A 1 velo