Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma in poliuretano
Formed by polymerization in the presence of a foaming agent.
Marca:  Fisherbrand™ PFS/25X40
Codice prodotto. 12954311
  • 12.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of polyurethane
  • Rigid and flexible
Specifica
Specifica
25 mm
Confezione da 100
Tappo
40 mm
Poliuretano
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in schiuma in poliuretano > Diameter: 25mm; Height: 40mm