Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la Pulizia di Precisione Kimtech Science
Panni a basso rilascio di fibre, altamente assorbenti e chimicamente inerti per operazioni e apparecchiature delicate in diverse applicazioni. Questi panni di colore bianco a 1 velo sono forniti in una pratica scatola pop-up e sono antistatici.
Marca: Kimberly-Clark™ 7551
173.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24298" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Panni per pulizia leggera, di colore bianco, in fibra pura al 100%
- Forniti in una pratica e igienica scatola pop-up
- Assorbenti e a basso rilascio di fibre per applicazioni e superfici delicate
- I panni sono adatti all'uso in ambienti di laboratorio
Specifica
Critical Task Wipe | |
45.4 cm | |
37.1 cm | |
White | |
Applicazioni poco gravose, pulizia di precisione per vetreria, strumenti e superfici/parti delicate | |
Non sterile |
14.56 in. | |
14.56 in | |
Cellulosa | |
31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) | |
A 1 velo |