Learn More
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R
Centrifuge 5425 and 5425 R, feature ergonomic operation and six rotors with a maximum speed of up to 21,300 x g, covering all molecular biological applications in tubes from 0.2 – 5 mL. For temperature-sensitive samples, the refrigerated Centrifuge 5425 R provides precise temperature control.
2861.00€ - 3006.00€
Specifica
Velocità max | 15,060 rpm |
---|---|
RCF max | 21,300 x g |
Display | LCD |
Altezza (sistema imperiale) esterno | 9.5 in. |
Altezza (sistema metrico) esterno | 24 cm |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Modello | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Modello | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
30215967
![]() |
Eppendorf
5405000020 |
230 V, 50/60 Hz (EU) | Centrifuge 5425, IVD | Keypad |
3006.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30215964
![]() |
Eppendorf
5405000117 |
230 V, 50/60 Hz (EU) | Centrifuge 5425 | Keypad |
2861.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30215965
![]() |
Eppendorf
5405000418 |
230 V, 50/60 Hz (EU) | Centrifuge 5425, IVD | Rotary Knobs |
3006.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30215966
![]() |
Eppendorf
5405000516 |
230 V, 50/60 Hz (EU) | Centrifuge 5425 | Rotary Knobs |
2861.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
- Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
- Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
- OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Max. rotor capacity: 10 x 5.0 mL vessels
- Max. speed: 21.300 x g (15,060 rpm)
Specifica
15,060 rpm | |
LCD | |
24 cm | |
10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function | |
24 cm | |
Rotor FA-24x2 with QuickLock™ | |
280 W | |
230 V |
21,300 x g | |
9.5 in. | |
Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 | |
9.5 in. | |
Microcentrifuge | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition | |
No |
Titolo del prodotto
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R