Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
La Centrifuge 5910 Ri si distingue per un'interfaccia tattile intuitiva e una gamma di innovative soluzioni in termini di fruibilità, documentazione e gestione degli utenti.
Marca: Eppendorf™ 5943000511
15000.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
L'ampia varietà di rotori ad angolo fisso e rotori basculanti permette di soddisfare tutta una serie di applicazioni a fronte di un ingombro compatto.- Grande interfaccia tattile VisioNize™ da 7' per un'impostazione ultraveloce dei parametri mediante la straordinaria funzione 'Favoriti'
- Gestione degli utenti con livelli di autorizzazione multipli e funzioni di documentazione per i requisiti GLP/GxP
- Rotori basculanti e adattatori per provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mL, nonché tutti i tipi di piastre MTP, PCR o deepwell.
- Rotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 250 mL
- Centrifugazione ad alta velocità fino a 22,132 × g (14,000 rpm)
- Tappi e coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una chiusura rapida ed ergonomica
- Massima silenziosità per migliorare la qualità dellambiente di lavoro
- Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'
- Intervallo di temperatura da -11 °C a 40 °C
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
22,132 x g | |
Interfaccia touch VisioNize™ | |
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch | |
10/10 | |
S-4x750 | |
-11°C to +40°C | |
Benchtop Centrifuge | |
72 cm | |
37 cm | |
68 cm | |
230 V |
sì | |
con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL | |
< 57 dB(A) con rotore S-4x750 | |
99 | |
Yes | |
da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short-Spin | |
28.3 in. | |
14.5 in. | |
25.9 in. | |
230V/50–60Hz (EU) | |
50/60 Hz |
Application Note: Faster Isolation of PBMC Using Ficoll-Paque Plus
Dimensione file: 1.2 MB
Application Note: Faster PBMC-Based Diagnostic 5920 R 5910 Ri
Dimensione file: 1.3 MB
Brochure: Accelerate Your Research Centrifuge 5910 Ri
Dimensione file: 1.4 MB
White Paper: New High Capacity 6 x 250 mL Fixed-Angle Rotor
Dimensione file: 1.2 MB
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri > Model: Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), touch interface; Includes: with Rotor S-4x750, incl. round buckets and adapters for 5 mL/15 mL/50 mL conical tubes; Refrigerated: yes; Electrical Requirements: 230V/50–60Hz (EU);