Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
La Centrifuge 5910 Ri si distingue per un'interfaccia tattile intuitiva e una gamma di innovative soluzioni in termini di fruibilità, documentazione e gestione degli utenti.
11605.00€ - 16330.00€
Specifica
RCF max | 22,132 x g |
---|---|
Refrigerato | sì |
Display | Interfaccia touch VisioNize™ |
Temporizzatore | da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short-Spin |
Tipo | Benchtop Centrifuge |
Codice del prodotto | Marca | Include | Requisiti elettrici | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Requisiti elettrici | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17181842
![]() |
Eppendorf™
5943000511 |
con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch |
15175.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17151842
![]() |
Eppendorf™
5943000319 |
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch |
15850.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17101842
![]() |
Eppendorf™
5943000211 |
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, i flaconi da 175 – 250 mL e le piastre | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch |
15970.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17131832
![]() |
Eppendorf™
5943000017 |
senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch |
12200.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17161832
![]() |
Eppendorf™
5943000149 |
con rotore FA-6x50 | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
13455.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17191842
![]() |
Eppendorf™
5943000516 |
con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
14645.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17181832
![]() |
Eppendorf™
5943000173 |
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori da 1 L (4x), i flaconi Eppendorf da 1 L (4x) | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
15470.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17141842
![]() |
Eppendorf™
5943000316 |
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
15335.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17111842
![]() |
Eppendorf™
5943000216 |
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi da 175 – 250 mL e piastre | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
15460.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17121852
![]() |
Eppendorf™
5943000904 |
con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali, adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi e piastre da 175 – 250 mL, adattatori per flaconi da 1.000 mL incl. 4 flaconi da 1.000 mL | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
16330.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17121832
![]() |
Eppendorf™
5943000011 |
senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
11605.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Description
L'ampia varietà di rotori ad angolo fisso e rotori basculanti permette di soddisfare tutta una serie di applicazioni a fronte di un ingombro compatto.- Grande interfaccia tattile VisioNize™ da 7' per un'impostazione ultraveloce dei parametri mediante la straordinaria funzione 'Favoriti'
- Gestione degli utenti con livelli di autorizzazione multipli e funzioni di documentazione per i requisiti GLP/GxP
- Rotori basculanti e adattatori per provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mL, nonché tutti i tipi di piastre MTP, PCR o deepwell.
- Rotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 250 mL
- Centrifugazione ad alta velocità fino a 22,132 × g (14,000 rpm)
- Tappi e coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una chiusura rapida ed ergonomica
- Massima silenziosità per migliorare la qualità dellambiente di lavoro
- Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'
- Intervallo di temperatura da -11 °C a 40 °C
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifications
22,132 x g | |
Interfaccia touch VisioNize™ | |
Benchtop Centrifuge | |
72 cm | |
37 cm | |
68 cm | |
50/60 Hz |
sì | |
da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short-Spin | |
28.3 in. | |
14.5 in. | |
25.9 in. | |
230 V |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri