Learn More
Gilson™ Centry 101, centrifuga per piastre, spina EU
La centrifuga per piastre CENTRY 101 grazie al design specifico del suo rotore consente di mantenere sul fondo dei pozzetti le soluzioni centrifugate. Il rotore è utilizzabile con tutti i comuni formati di piastre in commercio.
Marca: Gilson™ 36117400
680.53 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Decreased spill risk:
- The CENTRY™ 101 Plate Centrifuge offers a patented swing-out rotor design that keeps the microplate contents from spilling out while concentrating all reaction components in the well bottom, improving the accuracy of your reactions, such as sensitive PCR reactions.
- The rotor carriers rest at a 75° angle, allowing you to insert plates without sealing tape or caps.
- At speed, the microplates run vertically.
- The two-plate capacity CENTRY™ 101 Plate Centrifuge accommodates most PCR and microplates.
Small, but fast:
- Samples are spun down in less than 20 seconds at 2550 rpm (600 x g).
- With a small footprint (23 x 26 cm, 9.2 x 10.2 in.), the CENTRY™ 101 Plate Centrifuge easily fits into hoods and on crowded benchtops.
Specifica
2,550 rpm | |
EU-plug | |
220/230 V |
23 x 26 x 19.7 cm | |
50/60 Hz |
Titolo del prodotto
Gilson™ Centry 101, centrifuga per piastre, spina EU > CENTRY™ 101 Plate Centrifuge; Type: EU Plug