Learn More
Cesium acetate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
73.06€ - 250.25€
Identificatori chimici
CAS | 3396-11-0 |
---|---|
Formula molecolare | C2H3CsO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 191.949 |
Numero MDL | MFCD00013056 |
InChI Key | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ionVedi altri risultati |
PubChem CID | 5152919 |
IUPAC Name | cesium;acetate |
SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11334758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043095.18 |
50 g |
73.06€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11344758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043095.30 |
250 g |
250.25€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
3396-11-0 | |
191.949 | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
5152919 | |
CC(=O)[O-].[Cs+] |
C2H3CsO2 | |
MFCD00013056 | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ionVedi altri risultati | |
cesium;acetate |
Specifica
Cesium acetate | |
3396-11-0 | |
Lump/Powder | |
C2H3CsO2 | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
cesium;acetate | |
5152919 | |
Off-white crystalline powder |
194°C | |
White | |
99% (Metal basis) | |
MFCD00013056 | |
Soluble in water and dimethyl sulfoxide. | |
CC(=O)[O-].[Cs+] | |
191.949 | |
191.95 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'einecsNumber' : 222-248-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures