Learn More
Cesium carbonate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11357617
Cesium carbonate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11357617
1 kg
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Codice prodotto. 11357617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012887.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Catalyst in ethylene oxide polymerization, in coating spatter-free welding of steel in CO2, and in oxide cathodes
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium carbonate
Punto di fusione 610°C (decomposition)
Colore White
pH 10 to 12
Forma fisica Powder/Granules
Quantità 1 kg
Note percentuale saggio (metals basis)
Beilstein 4546405
Indice di Merck 14,2010
Informazioni di solubilità Freely soluble in water; Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC Name dicesium;carbonate
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.072
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458837 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/12/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
Numero di lottoX22K034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
Numero di lottoW03K009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
Numero di lotto10233356 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
Numero di lottoW07J016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2023 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium carbonate
Titolo del prodotto
Cesium carbonate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >