Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca:  Thermo Scientific™ FCR567FTH
Codice prodotto. 11346391
  • 2105.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Caratteristiche:
  • registratore settimanale
  • Funzionamento fino a -150°°C
  • Installazione in sede o in fabbrica
Informazioni sull'ordinazione:
  • Per le unità installate in sede, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Inkless Chart Recorder, Field Installed
Forma 88500, Forma 88600, Forma 88700, TSU500, TSU600
Recorder
°
7 Days
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers > Inkless Chart Recorder; Field Installed; For use with Forma 88500, 88600, 88700, and TSU500, TSU600 and TSU700