Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparitor Test Kits
Perform water analysis quickly and easily. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits are highly accurate and incorporate a user-friendly colorimetric scale. Each kit indicates a combination of pH and another measure.
77.10€ - 103.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10285022
|
Lovibond™
147370 |
DEHA | 0 to 0.5 mg/L |
84.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10376712
|
Lovibond™
147330 |
Chlorine dioxide | 0.01 to 0.2 mg/L |
77.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10708985
|
Lovibond™
147480 |
Phosphate, powder pack | 0 to 2.5 mg/L |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Perform water analysis quickly and easily. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits are highly accurate and incorporate a user-friendly colorimetric scale. Each kit indicates a combination of pH and another measure.
- Easy operation and exact reagent dosing
- Tablet reagents with a minimm guaranteed shelf life of 5/10 years
- Rotate continuous gradient color wheel to obtain a color match with the reacted sample
- Printed continuous gradient color discs provide accurate measurements without "exrapolating" between discrete color blocks
Specifica
Colorimetric | |
Water test kit |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid