Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ M4 Muscarinic Acetylcholine Receptor Stable Cell Line
The ChemiScreen™ M4 Muscarinic Acetylcholine Receptor Stable Cell Line measures CHRM4 (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca:  DiscoverX HTS117C
Encompass
Codice prodotto. 17355229
  • 28747.50€ / 2 fiale
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The ChemiScreen™ M4 Muscarinic Acetylcholine Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. acetylcholine) based activation of CHRM4 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses CHRM4 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of CHRM4 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
Calcium Flux
Cell Lines
2 Vials
NM_000741.2
Chem-4
Acetylcholine
CHRM4
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
DiscoverX ChemiScreen™ M4 Muscarinic Acetylcholine Receptor Stable Cell Line