Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso in PMP CheMobil™
Use these flow indicators for a wide variety of substances. ™™
17.25€
Specifica
Tipo | Indicatore di flusso CheMobil |
---|---|
Float Material | Polypropylene |
Valori nominali pressione | 2 bar |
Intervallo di portata | 150 ml/min. |
Da utilizzare con (applicazione) | Per numerose sostanze grazie alla sua buona resistenza chimica; non adatto per acidi, alcali e solventi forti |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10492101
|
Buerkle™
8720-2002 |
Rosso |
17.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10175260
|
Buerkle™
8720-2003 |
Nero |
17.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10208370
|
Buerkle™
8720-2005 |
Blu |
17.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Flow indicator with impeller functions in both directions and in any position
- The impeller starts to rotate at a flow rate about 150mL/min (liquids)
- Not suitable for strong acids, alkalis and solvents
- CheMobil Flow Indicators can be steam sterilized and feature good chemical resistance
- For hoses with inner diameter of 6 to 11mm
- Pressure resistant up to 2bar
- Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
- Color coding - blue, red and black
- °
Specifica
Indicatore di flusso CheMobil | |
2 bar | |
Per numerose sostanze grazie alla sua buona resistenza chimica; non adatto per acidi, alcali e solventi forti | |
88 mm | |
0.01 kg |
Polypropylene | |
150 ml/min. | |
40 mm | |
15 mm |
Also available for food and pharma sector (with certified adhesive)
Titolo del prodotto
Buerkle™ Indicatore di flusso in PMP CheMobil™