Learn More
Chloroform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
61.88€ - 763.80€
Identificatori chimici
CAS 67-66-3, 64-17-5
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name cloroformio
SMILES ClC(Cl)Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10071970
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
158210010
1 L Bottiglia in vetro
61.88€
1L
15827004
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
158210025
2.5 L Bottiglia in vetro
120.00€
2.50L
10236110
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
158210025
2.5 L Bottiglia in vetro
114.57€
2.50L
13128563
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
158210050
5 L Plastic Drum
188.94€
5L
10704661
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
158210250
25 L Plastic Can
763.80€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Chloroform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals