Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97% Codice prodotto.: 10506603
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97%
Codice prodotto. 10506603
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10506603
Marca: Thermo Scientific Chemicals 159110250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-25-4
Formula molecolare C24H40O5
Numero MDL MFCD00003672
InChI Key BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Sinonimo cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Specifica
Materiale o nome chimico Cholic acid
Punto di fusione 197°C to 202°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (135°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 10, IV, 2072
Indice di Merck 15, 2210
Rotazione specifica (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 408.579
Peso formulazione 408.57
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468352 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/12/2024 Catalog Number159115000,159110250,159111000
Numero di lottoA0441861 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/05/2022 Catalog Number159110250,159115000,159111000
Numero di lottoA0428228 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/03/2021 Catalog Number159110250,159115000,159111000
Numero di lottoA0425339 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2020 Catalog Number159110250,159115000,159111000
Numero di lottoA0360991 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2020 Catalog Number159110250,159115000,159111000
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97% >