Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and NS Socket
68.00€ - 125.00€
Specifica
Descrizione | Chromatography Column |
---|---|
Tipo | Chromatography Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatographic applications |
Materiale | Duran Glass |
Include | 0 to 2.5mm Bore PTFE-Hahn Stopcock |
Codice del prodotto | Marca | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10121811
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450704 |
125 mL |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10030511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450701 |
15 mL |
79.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10271171
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450702 |
23 mL |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10668075
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450700 |
8 mL |
92.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10529581
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450703 |
35 mL |
75.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10191851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450706 |
430 mL |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Chromatography Column | |
Chromatographic applications | |
0 to 2.5mm Bore PTFE-Hahn Stopcock |
Chromatography Column | |
Duran Glass |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and NS Socket