Learn More
Citraconic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is hygroscopic in nature.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Citraconic acid |
Punto di fusione | 88°C to 91°C |
Densità | 1.62 |
Quantità | 50 g |
Beilstein | 1722679 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Indice di Merck | 14,2321 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Peso formulazione | 130.1 |
Percent Purity | ≥98% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247252 | Certificato di analisi | 05/07/2023 | L04178.09,L04178,L04178.18 |
10244881 | Certificato di analisi | 05/12/2022 | L04178.09,L04178.18 |
S20I066 | Certificato di analisi | 11/07/2022 | L04178.09,L04178.18 |
S17I035 | Certificato di analisi | 23/06/2022 | L04178.09,L04178.18 |
R11I021 | Certificato di analisi | 21/05/2022 | L04178.09,L04178.18 |