Learn More
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10796281
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10796281
2.5 kg, Plastic powder jar
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Codice prodotto. 10796281
Marca: Fisher Chemical C/6200/62
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C6H8O7.H2O, CAS Number-5949-29-1, 5kg, White, 210.15g/mol, 135 deg.C, 149972, Plastic keg, 1.8, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Numero MDL 149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
pH 1.8
Punto di fusione 135°C
Colore White
Peso formulazione 210.15g/mol
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525683 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberC/6200/60X,C/6200/65,C/6200/53,C/6200/62,C/6200/70,C/6200/60
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™ >