Learn More
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10655102
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10655102
1 kg, Plastic powder jar
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Codice prodotto. 10655102
Marca: Fisher Chemical C/6200/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
C6H8O7.H2O, CAS Number-5949-29-1, 5kg, White, 210.15g/mol, 135 deg.C, 149972, Plastic keg, 1.8, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Numero MDL 149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
pH 1.8
Punto di fusione 135°C
Colore White
Peso formulazione 210.15g/mol
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525683 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberC/6200/60X,C/6200/65,C/6200/53,C/6200/62,C/6200/70,C/6200/60
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid monohydrate, Citric acid
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    23
    Hours
    5
    Minutes
    26
    Seconds
    32
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.
    Codice sconto: 24127
    Scade2025-05-31
    Days
    54
    Hours
    5
    Minutes
    26
    Seconds
    32
    nuova offerta
    Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™ >