Learn More
Erlab Armadio di sicurezza del tipo II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantisce una protezione assoluta per l'operatore, il prodotto e l'ambiente.
8097.00€ - 17845.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469-2000 |
---|---|
Materiale camera | Stainless Steel |
Prese | 2 |
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 600 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Protection of the Handler |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) | Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) | Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17706634
|
Erlab
HOT19822 |
Solis Essentiel 1200 | 170 W | 90 W | N/A | N/A | N/A | |||||
17726634
|
Erlab
HOT19836 |
Solis Essentiel 900 | 150 W | 80 W | N/A | N/A | N/A | |||||
17736634
|
Erlab
HOT19837 |
Solis Essentiel 1800 | 310 W | 115 W | N/A | N/A | N/A | |||||
17716634
|
Erlab
HOT19835 |
Solis Essentiel 1500 | 290 W | 105 W | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Filtri HEPA H14 ad alta efficienza (cioè 99,999% delle particelle > 0,3 μm)
- Allarmi visivi e acustici
- Accesso completo alla vasca per una disinfezione completa
- Finestre laterali trasparenti per un ambiente luminoso e aperto
- Touch screen altamente intuitivo: per regolare la luminosità nella camera di manipolazione, la durata del ciclo UV, il tempo di utilizzo, lo stato dei filtri HEPA
Specifica
EN 12469-2000 | |
2 | |
Protection of the Handler | |
1421 mm |
Stainless Steel | |
600 mm | |
USB-A, DOP |
Titolo del prodotto
Erlab Armadio di sicurezza del tipo II Solis Essentiel