Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™
Calibrated to deliver (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with USP Certificate provides a waiting time of only 5 seconds.
Marca: BRAND™ 29710
54.18 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- DE-M marking. With batch number
- Graduations and inscriptions in highly contrasting blue enamel
- Calibrated to deliver (EX)
- All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
- Also available with individual certificate or DAkkS (former DKD) calibration certificate
- Volume: 8ml
- Tolerance: 0.02 ±ml
- Overall length: 440 ± 10mm
Specifica
Sì | |
DIN EN ISO 648 | |
Vetro AR | |
Blu/marcatura DE-M | |
Confezione da 6 | |
Pipetta tarata volumetrica |
Sì | |
Classe AS | |
Sì | |
DE-M Marking | |
8 ml |
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™ > Capacity: 8mL