Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™
Calibrated to deliver (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with USP Certificate provides a waiting time of only 5 seconds.
60.27€ - 96.60€
Specifica
Calibrato | Yes |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648 |
Classe | AS |
Materiale | AR-GLAS |
Graduato | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15108264
|
BRAND™
30612 |
10 mL |
61.72€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15148264
|
BRAND™
30616 |
30 mL |
85.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15168264
|
BRAND™
30618 |
50 mL |
96.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15143078
|
BRAND™
30608 |
6 mL |
76.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11383854
|
BRAND™
29710 |
8 ml |
64.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15118264
|
BRAND™
30607 |
5 mL |
60.27€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- DE-M marking. With batch number
- Graduations and inscriptions in highly contrasting blue enamel
- Calibrated to deliver (EX)
- All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
- Also available with individual certificate or DAkkS (former DKD) calibration certificate
- Volume: 8ml
- Tolerance: 0.02 ±ml
- Overall length: 440 ± 10mm
Specifica
Yes | |
AS | |
Sì | |
Volumetric Bulb Pipet |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
6 Pack |
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™