Learn More
Brand™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR BlauEterna&Trade;
In vetro soda-calcico AR-GLAS™ e secondo gli standard DIN EN ISO 648. Le pipette con bulbo classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ vengono consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto presenti in ogni confezione del produttore. Certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
Marca: Brand™ 30515
58.51 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Waiting time 5 seconds.
- Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Specifica
Per erogazione | |
Classe AS | |
Sì | |
DE-M Marking | |
0.03 ml | |
25 ml |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Ambra/marcatura DE-M | |
Confezione da 6 | |
Blu | |
Pipetta volumetrica con bulbo |