Learn More
Brand™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR BlauEterna&Trade;
In vetro soda-calcico AR-GLAS™ e secondo gli standard DIN EN ISO 648. Le pipette con bulbo classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ vengono consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto presenti in ogni confezione del produttore. Certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
46.45€ - 86.45€
Specifica
Calibrazione | Per erogazione |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Classe | Classe AS |
Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
Graduato | Sì |
Code produit | Marque | Volume (sistema metrico) | Tolleranza | Colore | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (sistema metrico) | Tolleranza | Colore | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11883950
|
Brand™
30512 |
10 ml | 0.02 ml | Rosso |
50.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11823980
|
Brand™
30502 |
1 ml | 0.008 ml | Blu |
75.75€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11853980
|
Brand™
30515 |
25 ml | 0.03 ml | Blu |
69.94€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11834160
|
Brand™
30503 |
2 ml | 0.010 ml | Arancione |
75.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11863980
|
Brand™
30518 |
50 ml | 0.05 ml | Rosso |
86.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11833980
|
Brand™
30507 |
5 ml | 0.015 ml | White |
46.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Realizzata in vetro soda-calcico AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Calibrata per l'erogazione (TD, Ex).
- Tempo di attesa 5 secondi.
- Fornita con numero di lotto e un certificato di lotto per ogni confezione del produttore.
- Su richiesta anche disponibile con certificato singolo, certificato USP singolo o certificato di calibrazione DAkkS.
Spécification
Per erogazione | |
Classe AS | |
Sì | |
DE-M Marking |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Ambra/marcatura DE-M | |
Pipetta volumetrica con bulbo |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brand™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR BlauEterna&Trade;