Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS come with blue graduation.
Marca: Hirschmann™ 1341148
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- One mark, blue graduation
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
AS | |
Sì | |
6/conf. | |
3 ml | |
Pipetta volumetrica |
Vetro AR | |
Blu | |
0.01 ml | |
350 mm |
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™ > Capacity: 3mL