Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS come with blue graduation.
Marca:  Hirschmann™ 1341145
Codice prodotto. 11790784
  • 56.00€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • One mark, blue graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
6/conf.
2.5 ml
Pipetta volumetrica
Vetro AR
Blu
0.01 ml
350 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™ > Capacity: 2.5mL