Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 1340156
Codice prodotto. 11716133
  • 66.15€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
Yes
6/Pk.
6 mL
Volumetric Pipet
AR-GLAS
Brown
0.015 mL
410 mm