Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
Marca: Zwiebel™ PBI23100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Class M1 weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
±50000 mg | |
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII |
Titolo del prodotto
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola > Mass: 10000g